Documentos Principais
SY3H98B97551
Synthonix Corporation
5-Bromo-2H-chromen-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H5BrO2/c10-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(11)12-8/h1-5H
chave InChI
ZBZOUPQOVMAVPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76362.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76362.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)