Documentos Principais
SY3H98B9748B
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrF2NO/c9-7-3-6(13-8(10)11)2-1-5(7)4-12/h1-3,8H
chave InChI
DEKFUJSIORNWKY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75333.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75333.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)