Documentos Principais
SY3H98B97426
Synthonix Corporation
7-Benzyl-2-phenyl-2,7-diazaspiro[4.5]decan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
320.43
Número MDL:
Iupac Name
7-benzyl-2-phenyl-2,7-diazaspiro[4.5]decan-1-one
Inchi Code
1S/C21H24N2O/c24-20-21(13-15-23(20)19-10-5-2-6-11-19)12-7-14-22(17-21)16-18-8-3-1-4-9-18/h1-6,8-11H,7,12-17H2
chave InChI
NBNIVFPKFYATOR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74270.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74270.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)