Documentos Principais
SY3H98B97424
Synthonix Corporation
tert-Butyl [(6-Bromopyridin-3-yl)methyl](2-methoxyethyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
345.24
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((6-bromopyridin-3-yl)methyl)(2-methoxyethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21BrN2O3/c1-14(2,3)20-13(18)17(7-8-19-4)10-11-5-6-12(15)16-9-11/h5-6,9H,7-8,10H2,1-4H3
chave InChI
XSWLVMSPIAFKRJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74262.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74262.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)