Documentos Principais
SY3H98B973C1
Synthonix Corporation
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-4-6(9(10)11)5(7)2-3-8-4/h2-3H,1H3
chave InChI
HLWBVEFKUQEPPM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22515.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22515.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)