Documentos Principais
SY3H98B97281
Synthonix Corporation
2-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7N3/c8-7-5-6-3-1-2-4-10(6)9-7/h1-5H,(H2,8,9)
chave InChI
GHTCDIMLJVTPEP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74842.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74842.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)