Documentos Principais
SY3H98B97244
Synthonix Corporation
N-Boc-azetidine-3-sulfonyl Chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.72
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(chlorosulfonyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-4-6(5-10)15(9,12)13/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AZNUWDVFBPYWSU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74539.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74539.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)