Documentos Principais
SY3H98881EFD
Synthonix Corporation
Triphenylphosphineimine sulfate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
375.38
Número MDL:
Iupac Name
triphenyl-lambda5-phosphanimine sulfate
Inchi Code
1S/C18H16NP.H2O4S/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5(2,3)4/h1-15,19H;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
CZCFCCGIQUMKEA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1962.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/1962.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)