Documentos Principais
SY3H97AFAA45
Synthonix Corporation
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.15
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H8F3NO2/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)14-8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
chave InChI
MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/70104.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/70104.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)