Documentos Principais
SY3H95ECD605
Synthonix Corporation
7-Bromo-2-(methylthio)pyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.11
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-(methylthio)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3S/c1-12-7-9-4-5-2-3-6(8)11(5)10-7/h2-4H,1H3
chave InChI
DHXIYHKKUAXQFV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11555.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11555.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)