Documentos Principais
SY3H95ECD5DB
Synthonix Corporation
2,7-Difluoro-3,6-bis[(2-methoxyethoxy)methoxy]-9H-xanthen-9-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
440.4
Número MDL:
Iupac Name
2,7-difluoro-3,6-bis((2-methoxyethoxy)methoxy)-9H-xanthen-9-one
Inchi Code
1S/C21H22F2O8/c1-25-3-5-27-11-29-19-9-17-13(7-15(19)22)21(24)14-8-16(23)20(10-18(14)31-17)30-12-28-6-4-26-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
chave InChI
LFIHRJXHCRUKGF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4070.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4070.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)