Documentos Principais
SY3H95E5E261
Synthonix Corporation
2-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.65
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(6(9)10)4-2-3-5-8-7;/h8H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
chave InChI
XIYPMNONXCCODR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61881.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61881.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)