Documentos Principais
SY3H94E1CBC0
Synthonix Corporation
2,3,5,6-Tetramethylphenylzinc iodide, 0.50 M in THF
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
325.51
Número MDL:
Iupac Name
iodo(2,3,5,6-tetramethylphenyl)zinc
Inchi Code
1S/C10H13.HI.Zn/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2;;/h5H,1-4H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JAVPDBYPXKPWAI-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73126.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)