Documentos Principais
SY3H94E1CB17
Synthonix Corporation
3,4-Difluorophenylzinc iodide, 0.50 M in THF
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
305.38
Número MDL:
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C6H3F2.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
TWZLRXGBZMARAC-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73181.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)