Documentos Principais
SY3H7CF2AF19
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.66
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro[1,7]naphthyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c1-2-16-11(15)9-5-8(12)7-3-4-13-6-10(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
XXWINXGVBMPCCQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64047.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64047.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)