Documentos Principais
SY3H7CF2914C
Synthonix Corporation
1-(2,3-Difluoro-5-nitrophenyl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.13
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,3-difluoro-5-nitrophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H5F2NO3/c1-4(12)6-2-5(11(13)14)3-7(9)8(6)10/h2-3H,1H3
chave InChI
PLTMHFLCEOZGLP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64020.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64020.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)