Documentos Principais
SY3H7CF29043
Synthonix Corporation
4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.62
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-7(6-13)5-12-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
chave InChI
PTCAOHUEDACTEB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63922.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63922.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)