Documentos Principais
SY3H7CF28FBF
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
300.46
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-5-2-3(10)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
XEKLXXFYOXTQJZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63470.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63470.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)