Documentos Principais
SY3H7CF28FB9
Synthonix Corporation
N-(2-Cyano-3-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.17
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-cyano-3-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-4-2-3-8(10)7(9)5-11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
YFVFTRGWSNJEMC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63426.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63426.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)