Documentos Principais
SY3H6E416A17
Synthonix Corporation
Quinolin-3-ylmethanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.12
Número MDL:
Iupac Name
3-quinolinylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2.2ClH/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8;;/h1-5,7H,6,11H2;2*1H
chave InChI
KXPNVIZRWSRIAN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61339.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61339.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)