Documentos Principais
SY3H6E416875
Synthonix Corporation
Isopropenyl p-nitrophenyl carbonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.19
Número MDL:
Iupac Name
4-nitrophenyl prop-1-en-2-yl carbonate
Inchi Code
1S/C10H9NO5/c1-7(2)15-10(12)16-9-5-3-8(4-6-9)11(13)14/h3-6H,1H2,2H3
chave InChI
RAYSDFXTXTZOJU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64600.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64600.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)