Documentos Principais
SY3H6E415960
Synthonix Corporation
(piperidin-4-yl)methyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.8
Número MDL:
Iupac Name
piperidin-4-ylmethyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H23FN2O3.ClH/c14-13(10-17)3-7-16(8-4-13)12(18)19-9-11-1-5-15-6-2-11;/h11,15,17H,1-10H2;1H
chave InChI
DDOJUWQDUNEFQP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60426.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60426.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)