Documentos Principais
SY3H6E4155DE
Synthonix Corporation
Methyl 3-(hydroxymethyl)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(hydroxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5,10H,6H2,1H3
chave InChI
FGOQWQMPNSYDBL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63250.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63250.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)