Documentos Principais
SY3H6E41491C
Synthonix Corporation
[4-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.22
Número MDL:
Iupac Name
(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.2ClH/c1-8-11(14-7-13-8)10-4-2-9(6-12)3-5-10;;/h2-5,7H,6,12H2,1H3;2*1H
chave InChI
RVOMTOKXLQIYDC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61164.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61164.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)