Documentos Principais
SY3H6E4148C2
Synthonix Corporation
(3-methoxyoxetan-3-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Número MDL:
Iupac Name
(3-methoxyoxetan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-7-5(2-6)3-8-4-5/h6H,2-4H2,1H3
chave InChI
DOLJKAPLHUHXSW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/60398.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60398.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)