Documentos Principais
SY3H6E414871
Synthonix Corporation
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
270.07
Número MDL:
Iupac Name
4-iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
chave InChI
PYJVDCYRDQUUKO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68498.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68498.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)