Documentos Principais
SY3H6E41474E
Synthonix Corporation
1-(3-Hydroxy-4-nitrophenyl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-4-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-7(9(12)13)8(11)4-6/h2-4,11H,1H3
chave InChI
LHGMRIVCXMLBNA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63063.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63063.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)