Documentos Principais
SY3H6E414665
Synthonix Corporation
(6-Fluoropyridin-2-yl)-methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.12
Número MDL:
Iupac Name
(6-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-3,9H,4H2
chave InChI
OWTCZNAMUJIMOC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/67771.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67771.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)