Documentos Principais
SY3H6E413236
Synthonix Corporation
(2S)-2-(fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(S)-2-(fluoromethyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C4H8FN.C2HF3O2/c5-3-4-1-2-6-4;3-2(4,5)1(6)7/h4,6H,1-3H2;(H,6,7)/t4-;/m0./s1
chave InChI
UYIMXDUXSJWJOJ-WCCKRBBISA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60389.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60389.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)