Documentos Principais
SY3H6E412FED
Synthonix Corporation
6-ethynylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-ethynylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c1-2-7-4-3-6(5-9-7)8(10)11/h1,3-5H,(H,10,11)
chave InChI
YILQLEDPZCOECZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60471.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60471.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)