Documentos Principais
SY3H6E412EE0
Synthonix Corporation
2,5-Dichloronicotinamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.02
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dichloronicotinamide
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O/c7-3-1-4(6(9)11)5(8)10-2-3/h1-2H,(H2,9,11)
chave InChI
ZFKLQPMSJKTZDR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67499.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67499.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)