Documentos Principais
SY3H6E4121FF
Synthonix Corporation
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.12
Número MDL:
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-4-1-2-5(6(11)12)10-3-4/h1-3,7H,(H,11,12)
chave InChI
QOGGIPBAUKZCGU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62644.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62644.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)