Documentos Principais
SY3H6E411FFB
Synthonix Corporation
5'-Chloro-5'-deoxyadenosine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.69
Número MDL:
Iupac Name
(2R,3R,4S,5S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(chloromethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Inchi Code
1S/C10H12ClN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
IYSNPOMTKFZDHZ-KQYNXXCUSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67326.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67326.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)