Documentos Principais
SY3H6E4112EC
Synthonix Corporation
Cinnoline-4-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-cinnolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N3/c10-5-7-6-11-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
chave InChI
SKALQBBFRXNOBD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62823.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62823.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)