Documentos Principais
SY3H6E40FD34
Synthonix Corporation
4-Bromo-1,7-dichloroisoquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
276.95
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-1,7-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrCl2N/c10-8-4-13-9(12)7-3-5(11)1-2-6(7)8/h1-4H
chave InChI
MPNVIJOSWLWNKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65970.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65970.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)