Documentos Principais
SY3H6E40FC05
Synthonix Corporation
trans-4-[Bis(phenylmethyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
323.44
Número MDL:
Iupac Name
(1r,4r)-4-(dibenzylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H25NO2/c23-21(24)19-11-13-20(14-12-19)22(15-17-7-3-1-4-8-17)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2,(H,23,24)/t19-,20-
chave InChI
BQCQUSWZXHRQBW-MXVIHJGJSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64739.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64739.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)