Documentos Principais
SY3H6E40FB6B
Synthonix Corporation
1-(3-Bromophenyl)propan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.07
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
chave InChI
FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64129.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64129.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)