Documentos Principais
SY3H6E40FA13
Synthonix Corporation
3-Bromo-2-methylbenzofuran
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5H,1H3
chave InChI
OEGMISNFEAVBHA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62060.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62060.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)