Documentos Principais
SY3H6E40F9E8
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-3-6(10)4-7(13-2)8(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
RLDCUIJIUVPBBV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61909.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61909.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)