Documentos Principais
SY3H6E40F905
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6-oxo-1,4-oxazepane-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-oxo-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-4-5-14-7-8(12)6-11/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
PFSHWTZFMZJJMP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61247.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61247.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)