Documentos Principais
SY3H6E40EFB0
Synthonix Corporation
4-Aminobenzene-1,3-disulfonic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.26
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-1,3-benzenedisulfonic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO6S2/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)
chave InChI
IMUUNYPYNWXUBO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69533.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69533.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)