Documentos Principais
SY3H5815FA78
Synthonix Corporation
6-Nitroindoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
chave InChI
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Reddish yellow - Deep yellow red
Product Link
https://synthonix.com/9406.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/9406.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)