Documentos Principais
SY3H5815F8B8
Synthonix Corporation
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3-fluoro-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H,3,8H2
chave InChI
YPJQSIDUEOBFTE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/9408.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9408.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)