Documentos Principais
SY3H5815F7F9
Synthonix Corporation
Ethyl 3,4-difluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
NKIWNSXGZXESSM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/19856.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19856.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)