Documentos Principais
SY3H5815F783
Synthonix Corporation
N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
128.22
Número MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-N-(4-piperidinyl)amine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/23980.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23980.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)