Documentos Principais
SY3H5815F75D
Synthonix Corporation
2,3-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/21983.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21983.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)