Documentos Principais
SY3H5815F70F
Synthonix Corporation
2-Chloro-1,6-naphthyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2/c9-8-2-1-6-5-10-4-3-7(6)11-8/h1-5H
chave InChI
ZKYKRMVSSXLKSB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/5441.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5441.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)