Documentos Principais
SY3H5815F592
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C5H3BrF3N3/c6-2-1-11-4(10)12-3(2)5(7,8)9/h1H,(H2,10,11,12)
chave InChI
FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/26642.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26642.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)