Documentos Principais
SY3H5815F552
Synthonix Corporation
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
QLXASFJHUCKEHU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/25193.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25193.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)