Documentos Principais
SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.05
Número MDL:
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
chave InChI
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24021.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24021.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)